Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Film applikatorer
21  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/55/18989355.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"21"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Blød gummirulle, som anbefales til sikring af tæt og konsekvent påføring af film på mikroplader.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (391-0241)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PADDLES FILM-SEALING NON-STERILE 1 * 5 Items
UOM:  1 * 5 Items
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® EASY PRESS is a manual device which provides simple and effective application of Axymat™ and/or Impermamat™ sealing mats to 24, 48, 96 or 384 ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   MEMBRAN (PÅFØRING) 1 * 2 Items
UOM:  1 * 2 Items
Varenummer: (732-1380)
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Axygen® sealing film roller is a durable and efficient roller for applying sealing films to any plate. Sturdy plastic handle and semi-hard roller head...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (732-4975)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Applikator til seals
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (731-0461)
Leverandør:  IST Scientific LLP
Beskrivelse:   [EN]HAND ROLLER QUICKSEAL 102MM ROLLER W 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Entry level film applicator that accepts charts up to A4 size. Application speed can be set from 1 to 150 mm/s.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 21
  1  2  3  Næste