Tongs, ETFE
Leverandør: Entegris
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ENTEC40-0315EA 0 DKK
ENTEC40-0315
Tongs, ETFE
Tænger
ETFE, white.
  • For substrate handling
  • Hooked inward with squared end
  • Adjustable (4 positions)