Vil du logge ind igen?
Heat resistant gloves, RGT 1685
Leverandør: Honeywell Safety Products
These knitted cotton terry gloves are ideal for handlings of warm parts in glass industries. They provide protection against contact temperatures until 250 °C.
  • Ribbed at the wrist to ensure a good level of wrist comfort, thus eliminating risks of getting it caught
  • 5-finger glove for a better grip of hot objects as well as added dexterity
  • Breathable terry threads provides the glove with better thermal insulation
  • Cotton provides mechanical resistance and insulation
Certificeringer: EN 388 (1232), EN 407 (X2XXXX); Cat. II
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 PAIR DALLRGT1685_U Unavailable
unavailable Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Manchet Strikket
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal