Du Søgte efter: Prøvekopper til analysatorer
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: PS, transparent.
Leverandør: Brand
Beskrivelse: PS, transparent.
Leverandør: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Beskrivelse: Cups made of PS for auto analyser.
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: Permeability cups are designed to determine the water vapour transmission of paints, varnishes, coatings and related products. Permeability cup is sui...
Varenummer: (720-0812)
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Polystyrenkop med polyethylenlåg gradueret ved 10 og 20 ml.
UOM: 1 * 200 Items
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: PS, clear.
Leverandør: RATIOLAB
Beskrivelse: Made of clear PS.
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: Disposable.
Varenummer: (SIMPB720-8)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: These analyser cups are made of PS.
UOM: 1 * 10.000 Items
Varenummer: (391-3720)
Leverandør: Greiner Bio-One
Beskrivelse: Cups made of PS.
UOM: 1 * 1.250 Items
Varenummer: (DELT200103)
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Single use PS cups suitable for cell counting.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: DELTALAB
Beskrivelse: Cups made of PS.
Varenummer: (SIMPB720-40)
Leverandør: Simport Scientific
Beskrivelse: PE, translucent.
UOM: 1 * 1.000 Items
Varenummer: (SARS73.663)
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: PS, transparent.
UOM: 1 * 5.000 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: Sample cups, made of PS.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom