Vil du logge ind igen?
Anti-GPR27 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: Abnova
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of GPR27.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 4-8 μg/ml
Type: Primary
Antigen: GPR27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Gorilla, Human, Monkey
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
50 μg 50 µg ABNOPAB26003
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol GPR27
Antigen name G Protein-Coupled Receptor 27
Reactivity Human, Monkey, Gorilla
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms probable G-protein coupled receptor 27, super conserved receptor expressed in brain 1, SREB1
Gene ID 2850
Udformning Liquid
Cross adsorption No
Immunogen A synthetic peptide corresponding to 20 amino acids at C-terminus of human GPR27.
Purification Immunoaffinity chromatography
Storage buffer PBS (0,1% sodium azide)
Opbevaringstemperatur Store at 4 °C. For long term storage store at – 80 °C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal