Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?

Anti-JUN Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9H10]

Leverandør: OriGene
Recommended Dilutions: Western Blot: 1:2000; Immunochemistry: 1:500

Type: Primary
Antigen: JUN
Clonality: Monoclonal
Clone: 9H10
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Full length
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human



 

BESTIL

Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 μg 100 µG ORIGCF800593
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Specifikationer

Antigen symbol JUN
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9H10
Host Mouse
Isotype IgG1
Western blot Yes
ImmunoChemistry Yes
Epitope Full length
Cross adsorption No
Immunogen Full length human recombinant protein of human JUN (NP_002219) produced in E.coli.
Molecular weight 35.5 kDa
Purification purified by affinity chromatography
Form Lyophilized
Storage buffer PBS (PH 7.3) containing 1% BSA, 50% glycerol and 0,02% sodium azide.
Opbevaringstemperatur – 20 °C
Shipping temperature –20 °C

Skriv en bedømmelse

Brug for hjælp?

  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.

VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer

Bekræft venligst branchen du arbejder i

Eksempel: farmaceutisk

Bekræft venligst dit arbejde

Eksempel: Klinisk assistent

Bekræft venligst Byen

Eksempel: New York

Bedømmelser

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Sortér alle efter:

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
 

Et nyt udseende og et fornyet engagement

Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.

LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING