Du Søgte efter: TLC-fremkaldelsesbeholder
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: Kar med flad bund gør det muligt at udvikle et kromatogram under forhold med delvis eller fuld mætning af atmosfæren i karret med solventdampe. Graden...
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: De vandrette fremkaldelseskamre gør det muligt at fordoble antallet af prøver i sammenligning med fremkaldelse i tank. Pladerne fremkaldes samtidigt f...
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: Dobbelte bakkekamre giver flere måder til forbedring af resultaterne for TLC/HPTLC-udviklingsteknikker.
Varenummer: (552-0273)
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: TLC-fremkaldelsesbeholder, Separating chambers for TLC micro-sets, Diameter×H: 63×109 mm
UOM: 1 * 4 Items
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Round shaped chambers made of borosilicate glass.
Varenummer: (SARS90.120.212)
Leverandør: SARSTEDT
Beskrivelse: TLC-fremkaldelsesbeholder, Nano separating chamber for 100×100 mm plates, with stainless steel lid
UOM: 1 * 1 Items
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom