Du Søgte efter: Vekselventiler
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Rheodyne®, 10-32 coned long nut and ferrule set for 7060 switching valve, set includes 7 nuts (1 extra long nut and 6 long nuts) and 7 ferrules, Rustfrit stål
Leverandør: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: These high pressure actuated valves are designed to be added to an existing instrument or to work optimally with stand-alone lab configurations.
Leverandør: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Applicable for sample injection, column switching and sample enrichment applications.
Varenummer: (554-3288)
Leverandør: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Combine MX Series II™ modular valves with an instrument currently in use to support complex fluid switching and sample injection needs.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Cytiva
Beskrivelse: Range of manual and automated valves to meet a variety of performance requirements. They are designed for biocompatibility and years of reliable servi...
Leverandør: OMNIFIT LTD
Beskrivelse: The high pressure manual rotary valves are made from PTFE with a PCTFE rotor with a bore size of 0,8 mm making them ideal for pressure applications up...
Leverandør: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: Upchurch Scientific®, V-101L right angle flow-switching valve, bulkhead version, 1/16" OD tubing, 1,0 mm thru-hole, 6,2 µl swept volume
Leverandør: OMNIFIT LTD
Beskrivelse: Valves are constructed from PTFE with a PCTFE rotor and have a 1,5 mm bore size. They accept tubing sizes between 0,5 and 4 mm Ext.Ø. and are pressure...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom