Du Søgte efter: Forstøvere
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.08540.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Merck TLC sprayer gør det muligt at sprøjte de fremkaldte kromatogrammer ensartet med derivatiseringsreagenser. Den er udstyret med to forskellige spr...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Varenummer: (217-0695)
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: DURAN® borosilikatglas sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (552-0031)
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: Glas, forstøver. Et billigt alternativ til TLC sprayer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: PerkinElmer
Beskrivelse: The PFA-ST MicroFlow nebuliser is made from high purity, HF resistant PFA. It has an exchangeable external sample uptake capillary. The sample uptake ...
Varenummer: (CAMA022.6530)
Leverandør: CAMAG
Beskrivelse: Reagents are atomised into a fine aerosol spray with particles in the range of 0,3 to 10 µm.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MFLX70025-04)
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Increase oxygen into your water.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (552-6001)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Glass spray bottle with rubber bulb for simple manual operation of the solution spray.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WITG2.147.000)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Sprayer are made of borosilicate glass, complete with rubber bulb.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse: These test tube sprayers are made of DURAN®, borosilicate glass.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom