Du Søgte efter: Injektionsventiler
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: SGE a Trajan company
Beskrivelse: Syringe valve VLL25/2.5M, push-pull with Luer lock, 25 µl - 2,5 ml syringe volume
Leverandør: IDEX HEALTH&SCIENCE LLC(RHEODY
Beskrivelse: Manual sample injectors have two positions, 'Load' and 'Inject'. The 'Load' position allows sample loading into the sample loop or sample chamber. A s...
Varenummer: (HAMI86580)
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: This MTB sampling valve is a lever-actuated on/off valve used for storing and transporting samples in any Gastight® PTFE Luer lock (TLL) or Luer tip (...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WHEA851426)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Kit includes 1 spring, 2 balls, 2 washers for valve, and barrel washer.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SOCOREX ISBA
Beskrivelse: Replacement kits for the valve assembly are supplied in a dedicated bag with each Socorex® self-refilling syringe.
Leverandør: Restek
Beskrivelse: Sulfinert® treated gas sample loops are ideal for samples containing low concentrations of sulphur and other active compounds.
Varenummer: (WITG0.290.403)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Spare needle valve, PTFE, red for high vacuum stopcocks WITAFLO, 3 mm hole
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (560-0168)
Leverandør: UPCHURCH SCIENTIFIC
Beskrivelse: The 6-port medium pressure injection valves feature easy, external sample loop customisation. Simply clean-cut a piece of tubing that represents the v...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom