Vil du logge ind igen?
Goat Anti-Mouse IgG Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Leverandør: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
0,5 mg 0,5 mg IMMRIR2023
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol IgG
Antigen name Immunoglobulin G
Reactivity Mouse
Conjugation TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Koncentration 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Udformning Purified IgG
Cross adsorption Yes
Immunogen Mouse IgG
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgG
Form Lyophilized
Antibody fragment F(ab')2
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Opbevaringstemperatur 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Immunomicroscopy
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING