Vil du logge ind igen?
Anti-SOX10 Mouse Polyclonal Antibody
Leverandør: US Biological
Type: Primary
Antigen: SOX10 (SRY (sex determining region Y)-box 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
50 µg 50 µG USBI133712
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol SOX10
Antigen name SRY (sex determining region Y)-box 10
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Isotype IgG
Western blot Yes
Amino acid number 1 to 466
Purification purified by Protein A chromatography
Sekvens MAEEQDLSEVELSPVGSEEPRCLSPGSAPSLGPDGGGGGSGLRASPGPGELGKVKKEQQDGEADDDKFPVCIREAVSQVLSGYDWTLVPMPVRVNGASKSKPHVKRPMNAFMVWAQAARRKLADQYPHLHNAELSKTLGKLWRLLNESDKRPFIEEAERLRMQHKKDHPDYKYQPRRRKNGKAAQGEAECPGGEAEQGGTAAIQAHYKSAHLDHRHPGEGSPMSDGNPEHPSGQSHGPPTPPTTPKTELQSGKADPKRDGRSMGEGGKPHIDFGNVDIGEISHEVMSNMFDVAELDQYLPPNGHPGHVSSYSAAGYGLGSALAVASGHSAWISKPPGVALPTVSPPGVDAKAQVKTETAGPQGPPHYTDQPSTSQIAYTSLSLPHYGSAFPSISRPQFDYSDHQPSGPYYGHSGQASGLYSAFSYMGPSQRPLYTAISDPSPSGPQSHSPTHWEQPVYTTLSRP
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2.
Opbevaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal