Vil du logge ind igen?
Anti-WRN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Leverandør: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-500; Flow Cytometry: 1:10-50
Type: Primary
Antigen: WRN (Werner syndrome, RecQ helicase-like)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
200 µl 200 µl USBI043897-HRP
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol WRN
Antigen name Werner syndrome, RecQ helicase-like
Reactivity Human
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Amino acid number 794 to 825
Epitope internal
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,2
Opbevaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal