Vil du logge ind igen?
Rabbit Anti-Mouse Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Anti-MOUSE kappa chain (RABBIT) Antibody is suitable for immunoblotting (western or dot blot), ELISA, and immunochemistry requiring extremely low background levels, lot-to-lot consistency, high titer and specificity.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:100000; Western Blot: 1:5000 - 1:50000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Type: Secondary
Antigen: Igκ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Light Chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
1 mg 1 mg ROCK610-4110
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol IGKC
Antigen name Kappa Light Chain
Reactivity Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Rabbit
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Gel shift Yes
Flow cytometry Yes
ChIP Yes
Neutralisation Yes
Koncentration 1,0 mg/ml by UV absorbance at 280 nm
Udformning Antibody fraction
Cross adsorption non
Immunogen Mouse kappa light chain
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form Liquid (sterile filtered)
Storage buffer 0,125 M Sodium Borate, 0,075 M Sodium Chloride, 0,005 M EDTA, pH 8.0, 0,01% (w/v) Sodium Azide,
Opbevaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal