Vil du logge ind igen?
Anti-RAPSN Goat Polyclonal Antibody
Leverandør: Thermo Scientific
Type: Primary
Antigen: RAPSN (receptor-associated protein of the synapse)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 ug 100 µG PIEAPA519166 Blocked
Blocked Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol RAPSN
Antigen name Receptor-Associated Protein Of The Synapse
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
Antigen synonyms rapsyn, 43 kD receptor-associated protein of the synapse, 43kD, RNF205, 43 kda postsynaptic protein, MGC3597, CMS1D, receptor-associated protein of the synapse, CMS1E, acetylcholine receptor-associated 43 kda protein, RAPSN
Gene ID 5913
Koncentration 0.5 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide sequence (YQSNQTEKALQVWTK) corresponding to the N-terminus amino acids of RAPSN
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer TBS, 0.5% BSA, 0.02% sodium azide, pH 7.3
Opbevaringstemperatur -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Shipping temperature Ice
Brand name Invitrogen
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING