Vil du logge ind igen?
Anti-SIRT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: Thermo Scientific
PA1-16957 is specific for the ~39 kDa SIRT6 protein. A higher molecular weight band at ~59 kDa may be seen with lower dilutions such as 2 ug/ml. Suggested positive control: antigen standard for SIRT6 (transient overexpression lysate), Hela whole cell extract. Sirtuins regulate epigenetic gene silencing. SIRT6 (Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6), a mouse Sir2 homolog, is a chromatin-associated nuclear ADP-ribosyltransferase protein. It appears to be involved in DNA repair and may also play a role in human ageing.
Type: Primary
Antigen: SIRT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 µL 100 µl PIEAPA116957 Blocked
Blocked Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol SIRT6
Antigen name Sirtuin 6
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms Mono-ADP-ribosyltransferase sirtuin-6, SIR2-like protein 6, Silent information regulator 2-like protein 6.
Gene ID 51548
Koncentration 1.05 mg/ml
Immunogen Synthetic peptide between amino acids 300-355 of the human SIRT6 protein.
Purification Antigen affinity chromatography
Form Liquid
Storage buffer tris citrate, 0.1% sodium azide, pH 7-8
Opbevaringstemperatur 4° C, do not freeze
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING