Vil du logge ind igen?
Anti-TSKS Rabbit Polyclonal Antibody
Leverandør: Thermo Scientific
A novel putative serine/threonine kinase substrate gene (TSKS, for testis-specific kinase substrate) is likely the human homolog of the mouse testis-specific serine kinase substrate gene. TSKS exhibits high levels of expression exclusively in human testicular tissue. The expression of TSKS is downregulated in cancerous testicular tissue, in comparison to adjacent normal tissue. These observations suggest a role of TSKS in testicular physiology, most probably in the process of spermatogenesis or spermiogenesis.
Type: Primary
Antigen: TSKS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 µL 100 µl PIEAPA116660 Blocked
Blocked Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol TSKS
Antigen name Testis specic kinase substrate
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
Antigen synonyms STK22S1, TSSKS, TSKS1
Gene ID 60385
Udformning whole serum
Immunogen Residues 577-592 of the human TSKS protein
Form Liquid
Storage buffer whole serum, 0.02% sodium azide
Opbevaringstemperatur Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING