Vil du logge ind igen?
Anti-CCT2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G6]
Leverandør: Abnova
Type: Primary
Antigen: CCT2
Clonality: Monoclonal
Clone: 2G6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Størrelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
100 µg 100 µg ABNOH00010576-M01
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Antigen symbol CCT2
Antigen name Chaperonin Containing TCP1, subunit 2 (beta)
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 2G6
Host Mouse
Isotype none
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Antigen synonyms CCT beta, TCPB_HUMAN, TCP 1 beta, Chaperonin containing TCP1 subunit 2, T complex protein 1 beta subunit, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 subunit 2, CCT-beta, T complex protein 1 subunit beta, TCP-1-beta, MGC142076, CCTB, MGC142074, 99D8.1., MGC94480, Chaperonin containing TCP1 subunit 2 beta, CCT 2, Chaperonin containing t complex polypeptide 1 beta subunit, CTP:phosphocholine cytidylyltransferase 2, T-complex protein 1 subunit beta, CCT-2, PRO1633
Gene ID 10576
Cross adsorption non
Opbevaringstemperatur Cool
Shipping temperature Ice
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING