Du Søgte efter: Plastikkugler
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lette kugler af PP, som danner et tæppe på væskeoverfladen. Kuglerne er 20 mm Ø og 275 kugler kan dække ca. 1000 cm².
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Varenummer: (462-8239)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Lette kugler af PP, som danner et tæppe på væskeoverfladen. Kuglerne er 20 mm Ø og 275 kugler kan dække ca. 1000 cm²
UOM: 1 * 300 Items
Varenummer: (PIER28665)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Pierce™ Iodination beads are Ø 3 mm polystyrene beads that are coated with an oxidising reagent, which provides efficient activation of 125...
UOM: 1 * 50 Items
Varenummer: (VERND1069326)
Leverandør: Saint-Gobain
Beskrivelse: Chemically resistant balls for packaging of columns and mixing beads. Non-contaminating and minimize bumping during boiling.
UOM: 1 * 100 Items
Varenummer: (BUCH036405)
Leverandør: BUCHI
Beskrivelse: Swimming balls, PP, diameter: 10 mm, Til brug med: Rotavapor® R-100 / R-300
UOM: 1 * 400 Items
Varenummer: (NICKBP0368)
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Beskrivelse: Hollow spheres are ideal for use as a blanket on the top of open tanks of water. A single layer of spheres covers 91% of the liquid surface trapping a...
UOM: 1 * 200 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom