Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
TLC Sorbenter
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   * Green fluorescent indicator
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Cellulose microcrystalline, <20 µm, Pakket: In plastic
UOM:  1 * 500 g
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   This TLC high purity grade silica gel without binder, with fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   This TLC high purity grade silica gel without binder is used for thin layer chromatography plate preparation.
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   This TLC high purity grade silica gel with gypsum binder and fluorescent indicator is used for thin layer chromatography plate preparation.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7