Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (23)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "contact-plates"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/36/18989336.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Envirocheck® kontaktplader anvendes som en enkel og effektiv metode til at detektere mikrobiologisk kontaminering ved screening for bakterier, gær- og...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Fås i to pakkestørrelser - tredobbelt indpakning (pakke med 24 plader) og dobbelt indpakning (pakke med 30 plader). Pladerne er pakket i blister med 6...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Poser fås med dobbelt eller tredobbelt indpakning. En pakke pr. pose viser stråleindikatoren. Leveres med TLHTh (Tween, lecithin, histidin, thiosulfat...
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Serien er fremstillet i råmaterialer af høj kvalitet. Alle dyrkningsmedierne fremstilles vha. udvalgte dehydrerede medier, og overholder kravene i ISO...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Contact plate, Baird-Parker RPF agar, Applikation: Staphylococci
Leverandør:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse:   ICR/ICRplus contact plates are triple-bagged and gamma irradiated to ensure the highest level of safety when monitoring surfaces in isolators and crit...
Leverandør:  MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Beskrivelse:   RT/RTplus contact plates are the ideal choice for sampling dry, sanitised surfaces in less critical areas. They are single-bagged and non irradiated.
Leverandør:  HYSERVE GMBH & CO. KG
Beskrivelse:   Brugsklart dehydreret filmmedie i fast plast med låg. Til dyrkning og optælling af mikroorganismer i fødevarer, overvågning af produktkvalitet og pote...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste