Du Søgte efter: Handsker
Handsker giver et ekstra lag af beskyttelse for personer, der håndterer farlige materialer, samt beskytter følsomme stoffer mod at blive krydskontamineret. Disse engangs- eller genanvendelige beklædningsgenstande kan designes til dobbeltsidig fleksibilitet eller håndspecifik brug. I en bred vifte af materialefremstilling og tykkelsesmuligheder hjælper beklædningsstykkerne arbejdere med at undgå risici ved specifikke operationer. Handskerne er essentielle i aseptiske rum og kan have rullede eller perleformede manchetter for nem på- og aftagning.
Handsker giver et ekstra lag af beskyttelse for personer, der håndterer farlige materialer, samt beskytter følsomme stoffer mod at blive krydskontamineret. Disse engangs- eller genanvendelige beklædningsgenstande kan designes til dobbeltsidig fleksibilitet eller håndspecifik brug. I en bred vifte af materialefremstilling og tykkelsesmuligheder hjælper beklædningsstykkerne arbejdere med at undgå risici ved specifikke operationer. Handskerne er essentielle i aseptiske rum og kan have rullede eller perleformede manchetter for nem på- og aftagning.
1.006  results were found
SearchResultCount:"1006"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Single-use, ambidextrous gloves made from natural latex.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These durable and reusable glove liners are made from 100% nylon. They are compatible with stringent cleanroom requirements, and can be used effective...
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse tynde ambidekstrale handsker er velegnede til brug ved medicinske anvendelser, ved fødevareforarbejdning og til generel anvendelse i eksplosions...
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These thin, ambidextrous gloves are suitable for use in food processing and for general lab requirements in non hazardous areas.
Tilbud
Varenummer: (HOIT110213)
Leverandør: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse: These disposable gloves are made from polyethene.
UOM: 1 * 10.000 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These soft nitrile cleanroom gloves are manufactured from acrylonitrile butadiene.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid and provide reliable, dura...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These light, ambidextrous, durable gloves are ideal for food handling, catering and kitchen work, lab applications, and other tasks with complex risks...
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These soft nitrile gloves are manufactured from carboxylated acrylonitrile butadiene that provides reliable, durable and comfortable hand protection d...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® cleanroom nitrile gloves are manufactured from a synthetic copolymer of acrylonitrile, butadiene and methylacrylic acid, that provides reliable, ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This VWR® glove with polyurethane coating provides general cut protection for the widest range of applications.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This VWR® glove with polyurethane coating provides superior cut protection for applications that include a high risk of cuts.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This VWR® precision grip glove (with nitrile coating) provides basic protection against mechanical risks.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The VWR® cut protection glove with nitrile coating provides general cut protection for the widest range of applications.
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® precision grip gloves with polyurethane coating provide basic cut protection and protection against mechanical risks.
Tilbud
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 1.006
no targeter for Bottom