Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (1)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
scrub-brushes
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/44/18709644.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (PPSA3590500)
Leverandør:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse:   Hand brush with long handle for hygienically sensitive areas.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Beskrivelse:   Joint scrubber/brush for gaps in hygienically sensitive areas.
Varenummer: (MICRBRWH-30)
Leverandør:  MICRONOVA
Beskrivelse:   Børster, Til: Valve, Valve brush, autoclavable, Materiale: Nylonbørster, Ø hoved: 102 mm, Samlet længde: 762 mm, Håndtag: Plasthåndtag
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (VILE145873)
Leverandør:  FHP VILEDA SCS
Beskrivelse:   Brush in strong density polypropylene plastic stock incl. pin hole and high quality polyester PBT-filaments
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (KINGVI00392)
Leverandør:  KING DISPOSABLES
Beskrivelse:   These brushes include plastic frame with white and blue PBT bristles.
UOM:  1 * 10 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5