Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "prcisionsbrster"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18709627.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Q Path® NovaBrush® are disposable brushes designed for endo- and exocervical cytological sampling. The shape of the head of the Q Path® NovaBrush® 1 m...
Leverandør:  DELTALAB
Beskrivelse:   These cytology brushes are ideal for cervical specimen collection, designed for taking cell samples without damaging them.
Varenummer: (129-0597)
Leverandør:  MICRONOVA
Beskrivelse:   Børster, Floor drain brush handle, 91 cm, printed with "For Floor Drain Use Only" , Materiale: -
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (MORT337006)
Leverandør:  MORTON MEDICAL LTD
Beskrivelse:   This cytological brush brings higher diagnostic accuracy than conventional methods which may allow earlier detection of cervical neoplasma. It is a hi...
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Brush with light natural bristles and soft wool tip, with galvanized iron thread handle.
Leverandør:  ROVERS BV
Beskrivelse:   The reliability of smears obtained by the Cervex-Brush® reduces the need for repeat testing. Cell collection with the Cervex-Brush® provides a clear ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 6  af 6