Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (61)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "labware-cleaning-brushes"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/23/18945323.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sorter efter:
Varenummer: (149-0203)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvide nylonbørster, m. snoet skaft. Ideelle til rengøring af små glas, rør samt mange forskellige små beholdere.
UOM:  1 * 5 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideelle til rengøring af reagensglas og meget andet laboratorieudstyr.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvide nylonbørster med snoet skaft. Ideelle til rengøring af volumetriske pipetter, mælkepipetter og mohr-pipetter.
Varenummer: (149-0135)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvide nylonbørster med plastikskaft. Ideelle til rengøring af bægerglas og andet cylinderformet laboratorieudstyr.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvide nylonbørster med snoet skaft. Ideelle til rengøring af reagenskolber, buretter, pipetter, rør og meget andet laboratorieudstyr med lille halsdia...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ideelle til rengøring af konisk laboratorieudstyr.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hvide eller sorte nylonbørster med snoet skaft. Ideelle til rengøring af gasvaskeflasker, cylindere og store reagensglas.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Sorte naturbørster med træskaft. Billige børster til rengøring af glasbægre og meget andet laboratorieudstyr med stor halsdiameter.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 39
  1  2  3  4  5  Næste