VWR® Cotton Balls
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
734-2671EA 2030 DKK
734-2671
VWR® Cotton Balls
Glasuld og bomuld
Thorough machine processing provides consistent uniformity of shape and size for maximum efficacy in vial plugging. These high quality balls are very effective at controlling mite infestation.
  • Fits narrow vials
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904