Du Søgte efter: Bakker
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Entegris offers a wide selection of H 20 series 2" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Entegris offers a wide selection of H 44 series 4" square trays, covers and accessories to meet your changing needs. H 20 series trays are available i...
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Nest between H 20 trays and/or covers.
Varenummer: (ENTEH205000011415)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: To support the semiconductor industry's requirements for advanced 150 mm wafer handling, Entegris offers a variety of wafer shipping and handling solu...
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Nest between H 44 trays and/or covers.
Varenummer: (ENTEH203000011415)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 50 Items
Varenummer: (ENTEH207000011415)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 25 Items
Varenummer: (ENTEH204000011415)
Leverandør: ENTEGRIS INC
Beskrivelse: Wafer handling trays to safely transport and protect silicon wafers.
UOM: 1 * 100 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom