Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (17)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Hand Creams
30  results were found
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   This intensive care (W/O) cream contains a ceramide complex and grapeseed oil. It is ideal for dry and sensitive skin and regenerates and deeply nurtu...
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Versatile skin protection product (O/W emulsion) for sensitive skin exposed to changing and non specific stresses. Can also be used under gloves. The ...
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Stokolan® Light Gel is a vitalising, non greasy care gel with moisturising glycerol and urea. The gel is very easy to apply and is absorbed into the s...
Varenummer: (EVONUVC200ML)
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   This cream contains thousands of minute plastic particles which act as "artificial germs" to reveal hygiene deficiencies.
UOM:  1 * 6 Items
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Aqua PURE is a barrier cream (W/O/W emulsion) that protects the skin when working with aqueous or water-miscible industrial substances and performing ...
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   O/W emulsion against water-insoluble workplace substances. It helps to stop resins clinging and protects from oils and greases. Suitable for use on ha...
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Salve (suspension) mod stædig , ikke vandopløselig snavs såsom olier, maling, grafit, metalstøv, klæbestoffer og vanduopløselige arbejdspladsen stoffe...
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   O/W emulsion against water-insoluble workplace substances. It helps to stop resins clinging and protects from oils and greases. Suitable for use on ha...
UOM:  1 * 9 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 30
  1  2  3  4  Næste