Du Søgte efter: Hand and Body Lotions
10  results were found
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Soft cream (O/W emulsion) with moisturising effect for the effective care of normal skin. Suitable for all over body use. Suitable for people prone to...
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Stokolan® Intense is a nurturing, regenerative and barrier active creamy lotion containing grapeseed oil, ceramid complex, allantoin, ginkgo biloba, u...
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Softcream (O/W emulsion) with moisturising effect for the effective care of normal skin. Suitable for all over body use and for use under latex and ni...
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Perfume-free, water resistant 5-star rated, factor 50 sunscreen prolongs the skin's natural protection time against UVA, UVB and UVC exposure. For use...
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Stokolan® classic is a concentrated moisturising and conditioning cream that helps to restore moisture in normal and dry skin. Ideal for use in indust...
Varenummer: (EVONISG1LSC)
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: Deb stoko sanitise gel dispenser can be used in office and facility, industrial, food, hospitality and education sectors.
UOM: 1 * 6 Items
Varenummer: (115-2354)
Leverandør: Deb-STOKO
Beskrivelse: This foot spray helps to protect feet by preventing excessive perspiration, for instance when wearing closed in footwear, such as safety shoes, rubber...
UOM: 1 * 25 Items
Varenummer: (DIVY100900220)
Leverandør: Diversey
Beskrivelse: Cleans and disinfects hands in one easy step. Based on lactic acid, an organic based ingredient from Natural sources that inhibits the growth of micro...
UOM: 1 * 6 Fl
Bæredygtig emballage
Bæredygtige materialer
Reduktion af affald
Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør: Diversey
Beskrivelse: Gentle and effective hand wash with a 100% natural perfume. Cleans hands leaving them hygienically fresh.
Bæredygtige materialer
Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Varenummer: (FAWE13042001)
Leverandør: FAWECO HAUTSCHUTZ
Beskrivelse: Ligana® Multi-tec is a skin protection lotion with dual effect, which is used when handling varying workplace substances. It does not leave any annoyi...
UOM: 1 * 10 Fl
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom