Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Hånddesinfektion
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/45/18945345.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Antimicrobial active foam for use without water.
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Hypoallergenic, alcohol-based foam sanitiser for use in food industry. Compatible for use with latex and nitrile gloves.
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Gel for optimal hand disinfection without water with simultaneous skin care by means of a moisturising complex. Effective against bacteria (including ...
UOM:  1 * 4 Items
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Stokosept® gel is an alcoholic gel tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand disinfection without water.
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   This alcoholic gel combines skin protection, skincare and disinfectant properties in one. It is tested for hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) ...
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Disinfection gel for bacteria removal of the hands.
Leverandør:  PHAGOGENE
Beskrivelse:   Hydroalcoholic gels and solutions for the disinfection of the hands. Special formulation enriched with moisturisers and emollients, ideal for sensitiv...
Varenummer: (KIMB6381)
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   The alcohol-based hand sanitiser helps to reduce contamination and, without water, in hygiene-critical areas such as healthcare and food processing en...
UOM:  1 * 12 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste