Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Resistance Testers
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/30/18989730.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (SIMESP4400)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Manual cupping resistance tester, SP4400, Max. cupping (mm): 15, Displacement per revolution: 0,48 mm, Punch Ø (mm): 20, Die Ø (mm): 27 mm, B×D×H (mm): 340×292×2940, Vægt (kg): 16
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Equipment developed to measure the resistivity of paints, varnishes and liquids in a fast and precise way. Indispensable for the correct functioning o...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (SIMESP4300)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   The TQC automatic cupping tester allows to perform a cupping (Erichsen / Dent) test on coated steel panels to define the resistance of paint, varnish ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   The Taber® multi-finger scratch / mar tester is used to measure the relative resistance or susceptibility of a material surface to scratching, marring...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   Using interchangeable tools, this shear / scratch tester is used to measure the susceptibility of material surfaces to scratching, marring, shearing, ...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING