Du Søgte efter: Vedhæftning testere
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (SIMESP3100)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: This Adhesion Test Kit (HPK) is a method developped in the Netherlands by FOSAG and SKH to determine the adhesion of new and old paint layers on wood ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SIMESP3000)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: The TQC Cross Cut adhesion test kit (Master Paint Plate) is a stainless steel measuring tool that features: a 1, 1,5, 2 and 3 mm cross cut adhesion te...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SIMESP1687)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: This Cross Cut adhesion test kit (CC3000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SIMELD9330)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: This automatic adhesion tester measures the adhesion of coatings applied on metal, wood, concrete and similar substrates.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SIMESP1690)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: This Cross Cut adhesion test kit (CC2000) is used to test the adhesion of dry coats of paint on their substrate by means of a series of cuts through t...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SIMELD9200)
Leverandør: Industrial Physics
Beskrivelse: This instrument is an easy to use, lightweight hydraulic adhesion tester that applies an increasing level of pull off force to a dolly adhered to the ...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom