Diethylether, dehydreret (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilised
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ether
Stabilization: stabiliseret med ethanol 0,5 - 1,5 % (w/v)
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
85022.290EA 1530 DKK
85022.290
Diethylether, dehydreret (max. 0,005% H₂O) ≥99.8% stabilised
Diethylether
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molekylvægt: 74,12 g/mol
Kogepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –123 °C
Massefylde: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011646
CAS-nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN nummer: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0003 %
Water Max. 0.0050 %
Stabilizer (EtOH) 0.5 - 1.5 % w/v%