Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Volumetric flasks, Class A, amber, white markings, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
DURAN®, borosilicate glass 3.3, amber, with PE stopper, conformity certified.
  • White markings, with one graduation mark
  • Certificate of conformity 'DE-M' mark
  • Available with individual certificate
*Bred hals
Med påtrykt Retrace Code (batch-genkendelse); Batch-certifikat kan findes under www.duran-group.com
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Volumen NS Højde Tolerance Pakn VWR katalog nummer Mængde
5* ml 10/19 70 mm 0,04 ± ml 2 612-5332
10* ml 10/19 90 mm 0,04 ± ml 2 612-5337
20 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5338
25 ml 10/19 110 mm 0,04 ± ml 2 612-5339
50 ml 12/21 140 mm 0,06 ± ml 2 612-5340
100 ml 12/21 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5352
100 ml 14/23 170 mm 0,1 ± ml 2 612-5353
200 ml 14/23 210 mm 0,15 ± ml 2 612-5354
250 ml 14/23 220 mm 0,15 ± ml 2 612-5355
500 ml 19/26 260 mm 0,25 ± ml 2 612-5356
1000 ml 24/29 300 mm 0,4 ± ml 1 612-5357
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal