Du Søgte efter: Blod
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivelse: Whole blood is human blood from a standard blood donation. Whole blood is collected from IRB consented healthy human donors in FDA-registered collecti...
Leverandør: Charles River Laboratories Cell Solutions
Beskrivelse: Cord blood is known to be a rich source of hematopoietic stem cells, which can be used to research hematopoietic and genetic disorders.
Varenummer: (ROCKR500-0100)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Bovine/calf blood in heparin sodium.
UOM: 1 * 100 mL
Varenummer: (ROCKR302-0050)
Leverandør: Rockland Immunochemicals
Beskrivelse: Chicken whole blood aseptically collected. These cell suspensions are ideal for washed pooled cells preparations, complement titration, adsorption pro...
UOM: 1 * 50 mL
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom