Kieselgel 60, irregular 40 - 63 µm til flash kromagrafi
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 2.0 (Bedømmelse)
Synonymer:
Silica irregular shaped
84894.230EA
189
DKK
84894.230
84894.320
84894.290
84894.460
84894.360
Kieselgel 60, irregular 40 - 63 µm til flash kromagrafi
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Kogepunkt: 2230 °C Smeltepunkt: >1600 °C |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 REACH: 01-2119379499-16 |
Specifikationer Testresultater
Bulk density (tapped) | 460 - 550 g/l |
pH (5 %) | 6.5 - 7.5 |
Loss on drying (160°C; 15 min) | 2.0 - 4.0 % |
Particle size ( |
Max. 10 % |
Particle size ( |
Max. 10 % |