Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mineral Specimens
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/52/18989552.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   A single crystal is a material in which the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken to the edges of the sample, with no grain ...
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   RUBY SPHERE, DIAMETER(MM), 1.59 (1/16IN) 1 * 100 Items
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   SAPPHIRE SPHERE, DIAMETER(MM), 3.50, GRA 1 * 25 Items
Leverandør:  Alfa Aesar
Beskrivelse:   The Crystal Polishing Kit contains everything needed by the spectroscopist for repolishing and buffing most infrared transmission crystals, including ...
Varenummer: (329770-9.4KG)
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Beskrivelse:   Vermiculite research mineral designed for education purposes.
UOM:  1 * 9,4 kg
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING