Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
trrerr
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/49/18989349.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Bøjer ved 75°, med sleben glaskonus. Bruges med tørremiddel såsom calciumklorid.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Tørrerør, U-formet, med siderør, DURAN® borosilikatglas, Længde: 180, Ø indv.: 18 mm
Varenummer: (201-9110)
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, klar
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors with 6 mm external diameter.
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Borosilicate glass, clear. Replaceable NS stopcocks. Lateral tube connectors.
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   PE.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   bent, DURAN® borosilikatglas, Konusstr.: 14/23 NS
Varenummer: (766-0124)
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   U-tubes with side tubes.
UOM:  1 * 12 Items
Produktet er udgået
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste