Cotton roving for pipette plugger
Leverandør: Bellco Glass
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BELC7750-22222EA 0 DKK
BELC7750-22222
Cotton roving for pipette plugger
Glasuld og bomuld
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Emballering: Coiled in plastic bag.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904