Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (70)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "esd-sikkerhedssko-og-stvler"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/92/20236892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"155"
Sorter efter:
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD clog made from grained leather, a non foldable, adjustable heel strap and PU sole (resistant to animal fats, oil and fuel).
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD shoes made from A-micro microfibre and a TPU sole resistant to oil, fuel and animal fats.
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD safety shoe made from smooth leather and a fuel resistant PU sole.
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD shoe made from leather with breathable Air-Mesh textile inlays, reflective material, double Velcro® fastening, and a nitrile sole resistant to aci...
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD safety shoe made from smooth microfibre and a fuel resistant PU sole.
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD safety shoe made from microfibre upper and with non slip TPU walking sole which is resistant to animal fats, oils and fuels.
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD ankle boot made from smooth leather, reflective material and a fuel resistant PU outsole with high slip resistance and a self-cleaning profile.
Leverandør:  ABEBA GMBH
Beskrivelse:   ESD safety shoe made from microfibre and a fuel resistant PU sole.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 155
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste