Calcium pantothenate
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2088.0025EA 0 DKK
A2088.0025
Calcium pantothenate
Calcium pantothenate
Formel: C₁₈H₃₂CaN₂O₁₀
Molekylvægt: 476,54 g/mol
MDL Number: MFCD00002766
CAS-nummer: 137-08-6