Du Søgte efter: BIR inkubatorer
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: WTW
Beskrivelse: These thermostatic cabinets are available in three sizes and different variants. Suited for BOD, OECD 301F, soil respiration and anaerobic degradatio...
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: The TC series of thermostatically controlled cabinets is used for continuous temperature control over a range of 2 to 40 °C. This makes them ideal for...
Varenummer: (VELPF10300305)
Leverandør: VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse: These BOD incubators have been designed to keep any product at a constant temperature, where accurate and precise temperature control is required. For...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WITGDH.WIR03250)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Low temperature BOD incubator with superior temperature uniformity by forced convection.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom