Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Electricity/Magnetism Learning Activities
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Educational Materials, Electricity/Magnetism, Applikation: Physics
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (761-0158)
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   WindPitch is a miniature real-working wind turbine (wind power generator) designed for students to evaluate the pitch (setting angle) of the profiled ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Educational Materials, Electricity/Magnetism, Applikation: Physics
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Learn the principles of magnetism with these two activity sets designed for middle and high school students. Two sets of activities each with 10 exper...
Leverandør:  EDUCATION/SCIENCE COLLECTION P
Beskrivelse:   Electronic buzzers for a DC supply
Varenummer: (761-0093)
Leverandør:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   According to Hoffmann, with two city dishes, 0 - 30 ml of grading graded 1/10 ml.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse:   Educational Materials, Electricity/Magnetism, Applikation: Physics
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Varenummer: (765-0211)
Leverandør:  CORNELSEN EXPERIMENTA GMBH & C
Beskrivelse:   Used to show how metal wire resistance depends on length, cross-sectional area and material. Made of plastic and equipped with 6 tensioned wires conne...
UOM:  1 * 1 Items
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 20
  1  2  3  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING