Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Chromatography Learning Activities
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Ion exchange chromatography is used to separate charged molecules from complex biological samples. The charged molecules bind to a solid support carry...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Dialysis is a routinely used technique in research laboratories to “change” the solution a biomolecule is dissolved in. Often the buffers used to iso...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   Prepacked purification columns for protein purification. Supplied in packs of 5.
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   The Size Exclusion Chromatography kit teaches gel filtration or size exclusion chromatography and the use of this method in purification of biological...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   A hands on lab activity to study immunoaffinity chromatography and use a specific antibody to purify antigenic proteins from complex samples. This tec...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   The Hydrophobic Chromatography kit is designed to teach students the basic principle of hydrophobic chromatography utilising a hydrophobic enzyme. Th...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  G-Biosciences
Beskrivelse:   The Affinity Chromatography kit teaches the basic principle of affinity chromatography utilising highly specific affinity columns. This lab activity i...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse:   An ideal introductory kit for the science education sector. The kit contains all the the chemicals, plates and accessories for students to perform sep...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING