Blade til sikkerhedsknive, nr. 99
Leverandør: Martor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
233-0139EA 103 DKK
233-0139
Blade til sikkerhedsknive, nr. 99
Barberknive
Trapezformet blad til brug med sikkerhedsknive.
  • Med dybe kanter og to-sidet slebet kant
  • Dobbelt affaset slebet kant
  • Blad, som kan anvendes to gange
Kan monteres i:
SECUPRO MAXISAFE
SECUPRO MEGASAFE
SECUPRO 625
SECUNORM MULTISET
SECUNORM PROFI25