Hand cleansers, Estesol® premium
Leverandør: SC Johnson
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Estesol® premium
EVON22350EA 1380 DKK
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Hudpleje Sæber og huden rensemidler
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904