4-Chloro-6-methylquinoline ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59890.03EA 2200 DKK
H59890.03
4-Chloro-6-methylquinoline ≥97%
4-Chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molekylvægt: 177,63 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684204
CAS-nummer: 18436-71-0