Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
448401000.EA 394 DKK
448401000.
Toluen, extra dry 99.85%, AcroSeal™
Toluen
package of 4x25ML bottles
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92,14 g/mol
Kogepunkt: 111 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,866 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered