Coomassie® Brilliant Blue R-250
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
CAYM14500-100EA
3530
DKK
CAYM14500-100
CAYM14500-25
CAYM14500-10
CAYM14500-50
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Coomassie® Brilliant Blue R-250
Formel:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ Molekylvægt: 825,98 g/mol Smeltepunkt: 174…180 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041762 CAS-nummer: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |