5-Methyltetrazol ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60248.06EA 706 DKK
H60248.06 H60248.14
5-Methyltetrazol ≥97%
5-Methyltetrazol
Formel: C₂H₄N₄
Molekylvægt: 84,08 g/mol
Smeltepunkt: 142…146 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00185824
CAS-nummer: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2